Stampa…
3-(3-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methoxybenzoylacetonitrile
OR15211-1G OR15211-25G OR15211-5G
APOSOR15211-1GEA 26.3 EUR
APOSOR15211-1G APOSOR15211-25G APOSOR15211-5G
3-(3-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile 98%
3-(3-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175,19 g/mol
Punto di fusione: 89…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01566517
CAS Number: 21667-60-7