Stampa…
1-(4-Methoxyphenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dimethyl-1-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
OR15209-10G OR15209-1G OR15209-5G
APOSOR15209-10GEA 1090 EUR
APOSOR15209-10G APOSOR15209-1G APOSOR15209-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(4-Methoxyphenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₄N₂O₃
Peso molecolare: 246,27 g/mol
Punto di fusione: 180…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08310579
CAS Number: 1001779-87-8