Stampa…
5-Hydroxy-2(1H)-quinolinone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Hydroxyquinolin-2(1H)-one
OR15208-1G OR15208-250MG OR15208-100MG
APOSOR15208-1GEA 61.1 EUR
APOSOR15208-1G APOSOR15208-250MG APOSOR15208-100MG
5-Hydroxy-2(1H)-quinolinone 99%
5-Hydroxy-2(1H)-quinolinone
Formula: C₉H₇NO₂
Peso molecolare: 161,16 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02181132
CAS Number: 31570-97-5