Stampa…
Ethyl-2-(2-amino-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15189-10G OR15189-1G OR15189-5G
APOSOR15189-10GEA 902 EUR
APOSOR15189-10G APOSOR15189-1G APOSOR15189-5G
Ethyl-2-(2-amino-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Ethyl-2-(2-amino-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Formula: C₈H₁₂N₂O₂S
Peso molecolare: 200,26 g/mol
Punto di fusione: 116…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08443952
CAS Number: 859521-92-9