Stampa…
Ethyl-4-(4,4-dimethyl-2,6-dioxopiperidino)benzenecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-(4,4-dimethyl-2,6-dioxopiperidin-1-yl)benzoate
OR15185-10G OR15185-1G OR15185-5G
APOSOR15185-10GEA 383 EUR
APOSOR15185-10G APOSOR15185-1G APOSOR15185-5G
Ethyl-4-(4,4-dimethyl-2,6-dioxopiperidino)benzenecarboxylate
Ethyl-4-(4,4-dimethyl-2,6-dioxopiperidino)benzenecarboxylate
Formula: C₁₆H₁₉NO₄
Peso molecolare: 289.33 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01764136
CAS Number: 279692-23-8