Stampa…
Ethyl-2-chloro-6-benzothiazolecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-chloro-6-benzothiazolecarboxylate
OR15184-1G OR15184-5G
APOSOR15184-1GEA 85.8 EUR
APOSOR15184-1G APOSOR15184-5G
Ethyl-2-chloro-6-benzothiazolecarboxylate
Ethyl-2-chloro-6-benzothiazolecarboxylate
Formula: C₁₀H₈ClNO₂S
Peso molecolare: 241,6900 g/mol
Punto di fusione: 90…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08443995
CAS Number: 78485-37-7