2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(2-methylbutyl)benzenol
Fornitore: Apollo Scientific
OR15181-1G
OR15181-5G
APOSOR15181-1GEA
270
EUR
APOSOR15181-1G
APOSOR15181-5G
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(2-methylbutyl)benzenol
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(2-methylbutyl)benzenol
Formula:
C₁₇H₃₀N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08443977 CAS Number: 924868-92-8 |