2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol
Fornitore: Apollo Scientific
OR15179-10G
OR15179-1G
OR15179-5G
APOSOR15179-10GEA
1350
EUR
APOSOR15179-10G
APOSOR15179-1G
APOSOR15179-5G
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol
Formula:
C₁₄H₂₄N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08443957 CAS Number: 36805-45-5 |