Stampa…
4-[(Dimethylamino)methyl]-2,6-diisopropylbenzenol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Diisopropyl-4-[(dimethylamino)methyl]phenol
OR15178-10G OR15178-1G OR15178-5G
APOSOR15178-10GEA 844 EUR
APOSOR15178-10G APOSOR15178-1G APOSOR15178-5G
4-[(Dimethylamino)methyl]-2,6-diisopropylbenzenol
4-[(Dimethylamino)methyl]-2,6-diisopropylbenzenol
Formula: C₁₅H₂₅NO
Peso molecolare: 235,37 g/mol
Punto di fusione: 84…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00514869
CAS Number: 4918-95-0