Stampa…
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15171-10G OR15171-1G OR15171-5G
APOSOR15171-10GEA 701 EUR
APOSOR15171-10G APOSOR15171-1G APOSOR15171-5G
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formula: C₁₁H₁₃N₃O₂
Punto di fusione: 131…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02664228
CAS Number: 208519-08-8