Stampa…
Benzomorpholine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15168-1G OR15168-5G
APOSOR15168-1GEA 29 EUR
APOSOR15168-1G APOSOR15168-5G
Benzomorpholine
Benzomorpholine
Formula: C₈H₉NO
Punto di ebollizione: 85 °C/1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02181098
CAS Number: 5735-53-5