Stampa…
3',4'-Dichloroacetanilide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(3,4-Dichlorophenyl)acetamide
OR15167-1G OR15167-5G OR15167-25G
APOSOR15167-1GEA 85.8 EUR
APOSOR15167-1G APOSOR15167-5G APOSOR15167-25G
3',4'-Dichloroacetanilide
3',4'-Dichloroacetanilide
Formula: C₈H₇Cl₂NO
Peso molecolare: 204,0500 g/mol
Punto di fusione: 121…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00018148
CAS Number: 2150-93-8