Stampa…
3',4'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15166-10G OR15166-1G OR15166-5G
APOSOR15166-10GEA 1350 EUR
APOSOR15166-10G APOSOR15166-1G APOSOR15166-5G
3',4'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
3',4'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Formula: C₁₃H₈Cl₂O
Punto di fusione: 95…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08443964
CAS Number: 924868-83-7