Stampa…
3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-3-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole
OR15158-1G OR15158-5G
APOSOR15158-1GEA 24.8 EUR
APOSOR15158-1G APOSOR15158-5G
3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formula: C₉H₈ClN₃
Peso molecolare: 193,6329 g/mol
Punto di fusione: 138…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02664265
CAS Number: 208519-09-9