2-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-1,3-thiazol-4-ol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR15157-1G
OR15157-500MG
APOSOR15157-1GEA
40.6
EUR
APOSOR15157-1G
APOSOR15157-500MG
2-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-1,3-thiazol-4-ol
2-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-1,3-thiazol-4-ol
Formula:
C₁₅H₁₀ClNOS Punto di fusione: 252…254 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08444002 CAS Number: 65752-50-3 |