Stampa…
5-Amino-3-(3-chlorophenyl)isoxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(3-Chlorophenyl)isoxazol-5-amine
OR15155-5G OR15155-10G
APOSOR15155-5GEA 539 EUR
APOSOR15155-5G APOSOR15155-10G
5-Amino-3-(3-chlorophenyl)isoxazole 95%
5-Amino-3-(3-chlorophenyl)isoxazole
Formula: C₉H₇ClN₂O
Punto di fusione: 107…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07383023
CAS Number: 86685-95-2