Stampa…
1-Chloro-3-iodo-2-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15151-1G OR15151-25G OR15151-5G
APOSOR15151-1GEA 20.5 EUR
APOSOR15151-1G APOSOR15151-25G APOSOR15151-5G
1-Chloro-3-iodo-2-nitrobenzene
1-Chloro-3-iodo-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₃ClINO₂
Peso molecolare: 283,4510 g/mol
Punto di fusione: 60…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08443947
CAS Number: 937601-42-8