Stampa…
2-(tert-Butyl)-6-[(dimethylamino)methyl]-4-methylbenzenol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(tert-Butyl)-6-[(dimethylamino)methyl]-4-methylphenol
OR15145-10G OR15145-1G OR15145-5G
APOSOR15145-10GEA 844 EUR
APOSOR15145-10G APOSOR15145-1G APOSOR15145-5G
2-(tert-Butyl)-6-[(dimethylamino)methyl]-4-methylbenzenol
2-(tert-Butyl)-6-[(dimethylamino)methyl]-4-methylbenzenol
Formula: C₁₄H₂₃NO
Peso molecolare: 221,35 g/mol
Punto di fusione: 46…49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08443981
CAS Number: 4142-59-0