4-Bromo-3-(tert-butyl)-1H-pyrazol-5-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₇H₁₁BrN₂O Punto di fusione: 114…116 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08443992 CAS Number: 873837-19-5 |