Stampa…
1-(4-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15143-1G OR15143-5G
APOSOR15143-1GEA 105 EUR
APOSOR15143-1G APOSOR15143-5G
1-(4-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-(4-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Formula: C₉H₉BrN₂O
Punto di fusione: 189…191 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08444010
CAS Number: 530081-14-2