N-(4-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
Fornitore: Apollo Scientific
OR15141-10G
OR15141-1G
OR15141-5G
APOSOR15141-10GEA
894
EUR
APOSOR15141-10G
APOSOR15141-1G
APOSOR15141-5G
N-(4-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
N-(4-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
Formula:
C₉H₁₀BrClN₂O Punto di fusione: 172…174 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08444007 CAS Number: 15145-38-7 |