Stampa…
2-Bromo-4,6-dimethylbenzenol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-4,6-dimethylphenol
OR15140-1G OR15140-5G OR15140-25G
APOSOR15140-1GEA 43.7 EUR
APOSOR15140-1G APOSOR15140-5G APOSOR15140-25G
2-Bromo-4,6-dimethylbenzenol 96%
2-Bromo-4,6-dimethylbenzenol
Formula: C₈H₉BrO
Peso molecolare: 201,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08443978
CAS Number: 15191-36-3