Stampa…
1-(3-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15138-100MG OR15138-1G OR15138-250MG
APOSOR15138-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR15138-100MG APOSOR15138-1G APOSOR15138-250MG
1-(3-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-(3-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Formula: C₉H₉BrN₂O
Punto di fusione: 132…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08443974
CAS Number: 14088-96-1