Stampa…
N-(3-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
Fornitore: Apollo Scientific
OR15136-10G OR15136-1G OR15136-5G
APOSOR15136-10GEA 0 EUR
APOSOR15136-10G APOSOR15136-1G APOSOR15136-5G
N-(3-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
N-(3-Bromophenyl)-N'-(2-chloroethyl)urea
Formula: C₉H₁₀BrClN₂O
Peso molecolare: 277.55 g/mol
Punto di fusione: 108…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00451942
CAS Number: 146257-17-2