Stampa…
7-Bromo-5-nitro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15135-1G OR15135-500MG
APOSOR15135-1GEA 29 EUR
APOSOR15135-1G APOSOR15135-500MG
7-Bromo-5-nitro-1H-indazole
7-Bromo-5-nitro-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrN₃O₂
Punto di fusione: 255…257 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03617603
CAS Number: 685109-10-8