Stampa…
1-(4-Amino-3-methoxyphenyl)-1-ethanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4'-Amino-3'-methoxyacetophenone, 1-(4-Amino-3-methoxyphenyl)ethanone
OR15131-1G OR15131-500MG
APOSOR15131-1GEA 425 EUR
APOSOR15131-1G APOSOR15131-500MG
1-(4-Amino-3-methoxyphenyl)-1-ethanone 97%
1-(4-Amino-3-methoxyphenyl)-1-ethanone
Formula: C₉H₁₁NO₂
Peso molecolare: 165,19 g/mol
Punto di fusione: 90…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08443961
CAS Number: 22106-40-7