Stampa…
2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15130-25G OR15130-5G
APOSOR15130-25GEA 198 EUR
APOSOR15130-25G APOSOR15130-5G
2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂S
Peso molecolare: 194,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054180
CAS Number: 93-85-6
EINECS: 202-283-8