Stampa…
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15126-1G OR15126-5G OR15126-250MG
APOSOR15126-1GEA 69.8 EUR
APOSOR15126-1G APOSOR15126-5G APOSOR15126-250MG
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₅NO₂S
Punto di fusione: 293…294 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07371381
CAS Number: 59944-76-2