Stampa…
Potassium-4-iodobenzenesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Potassium 4-iodobenzenesulphonate
OR15122-1G OR15122-5G
APOSOR15122-1GEA 126 EUR
APOSOR15122-1G APOSOR15122-5G
Potassium-4-iodobenzenesulphonate
Potassium-4-iodobenzenesulphonate
Formula: C₆H₄IKO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06656232
CAS Number: 13035-63-7