Stampa…
3-Oxo-3-pyridin-3-ylpropionitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR15117-1G OR15117-5G
APOSOR15117-1GEA 84.1 EUR
APOSOR15117-1G APOSOR15117-5G
3-Oxo-3-pyridin-3-ylpropionitrile 97%
3-Oxo-3-pyridin-3-ylpropionitrile
Formula: C8H6N2O
Punto di fusione: 79…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08282797
CAS Number: 30510-18-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III