Stampa…
Methyl-4-piperidinobenzenecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15111-1G OR15111-5G
APOSOR15111-1GEA 30.6 EUR
APOSOR15111-1G APOSOR15111-5G
Methyl-4-piperidinobenzenecarboxylate
Methyl-4-piperidinobenzenecarboxylate
Formula: C₁₃H₁₇NO₂
Punto di fusione: 94…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08444024
CAS Number: 10338-58-6