Stampa…
N-(Chloroacetyl)morpholine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Chloroacetyl)morpholine, 4-(2-Chloroacetyl)morpholine
OR1511-100G OR1511-25G OR1511-5G
APOSOR1511-100GEA 382 EUR
APOSOR1511-100G APOSOR1511-25G APOSOR1511-5G
N-(Chloroacetyl)morpholine 98%
N-(Chloroacetyl)morpholine
Formula: C₆H₁₀ClNO₂
Peso molecolare: 163,61 g/mol
Punto di fusione: 26…30 °C
Densità: 1,257 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00721939
CAS Number: 1440-61-5
EINECS: 215-880-3