Stampa…
Methyl-4-(3-nitro-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-(3-nitropyridin-2-yl)benzoate
OR15109-10G OR15109-1G OR15109-5G
APOSOR15109-10GEA 902 EUR
APOSOR15109-10G APOSOR15109-1G APOSOR15109-5G
Methyl-4-(3-nitro-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Methyl-4-(3-nitro-2-pyridinyl)benzenecarboxylate
Formula: C₁₃H₁₀N₂O₄
Peso molecolare: 258,24 g/mol
Punto di fusione: 82…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08443945
CAS Number: 937601-36-0