Stampa…
Methyl-3-iodo-1H-indole-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15108-250MG OR15108-500MG
APOSOR15108-250MGEA 39.3 EUR
APOSOR15108-250MG APOSOR15108-500MG
Methyl-3-iodo-1H-indole-2-carboxylate
Methyl-3-iodo-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈INO₂
Peso molecolare: 301,09 g/mol
Punto di fusione: 157…159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04124152
CAS Number: 534595-85-2