Stampa…
Methyl-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)-3-methoxyacrylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR15105-1G OR15105-5G
APOSOR15105-1GEA 423 EUR
APOSOR15105-1G APOSOR15105-5G
Methyl-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)-3-methoxyacrylate
Methyl-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)-3-methoxyacrylate
Formula: C₁₂H₁₃ClO₄
Peso molecolare: 256,69 g/mol
Punto di fusione: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08443943
CAS Number: 255908-42-0