Stampa…
Methyl-3-bromo-1-(cyanomethyl)-1H-indole-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR15101-10G OR15101-1G OR15101-5G
APOSOR15101-10GEA 1210 EUR
APOSOR15101-10G APOSOR15101-1G APOSOR15101-5G
Methyl-3-bromo-1-(cyanomethyl)-1H-indole-2-carboxylate
Methyl-3-bromo-1-(cyanomethyl)-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₉BrN₂O₂
Peso molecolare: 293,13 g/mol
Punto di fusione: 170…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08444032
CAS Number: 924869-15-8