Stampa…
2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15100-1G OR15100-250MG OR15100-5G
APOSOR15100-1GEA 176 EUR
APOSOR15100-1G APOSOR15100-250MG APOSOR15100-5G
2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid 95%
2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid
Formula: C₉H₇NO₂S
Punto di fusione: 229…238 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07394023
CAS Number: 6941-28-2