Stampa…
Ethyl-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-hydroxy-1,3-thiazole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15091-100MG OR15091-500MG
APOSOR15091-100MGEA 14.7 EUR
APOSOR15091-100MG APOSOR15091-500MG
Ethyl-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-hydroxy-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-hydroxy-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₅NO₅S
Peso molecolare: 309,34 g/mol
Punto di fusione: 144…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08444004
CAS Number: 924868-99-5