Stampa…
Ethyl-2-bromo-3-oxo-3-phenylpropanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15085-10G OR15085-1G OR15085-5G
APOSOR15085-10GEA 545 EUR
APOSOR15085-10G APOSOR15085-1G APOSOR15085-5G
Ethyl-2-bromo-3-oxo-3-phenylpropanoate
Ethyl-2-bromo-3-oxo-3-phenylpropanoate
Formula: C₁₁H₁₁BrO₃
Peso molecolare: 271,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08444026
CAS Number: 55919-47-6