Stampa…
Ethyl-6-bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 6-bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
OR15084-5G OR15084-25G
APOSOR15084-5GEA 109 EUR
APOSOR15084-5G APOSOR15084-25G
Ethyl-6-bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl-6-bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₀BrNO₃
Peso molecolare: 296,1200 g/mol
Punto di fusione: 326…329 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173362
CAS Number: 122794-99-4