Stampa…
4-Phthalimidobutyric acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)butanoic acid, 4-(Phthalimid-1-yl)butanoic acid
OR15083-1G OR15083-250MG
APOSOR15083-1GEA 63.8 EUR
APOSOR15083-1G APOSOR15083-250MG
4-Phthalimidobutyric acid
4-Phthalimidobutyric acid
Formula: C₁₂H₁₁NO₄
Punto di fusione: 119…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00196079
CAS Number: 3130-75-4