Stampa…
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR15080-1G OR15080-5G
APOSOR15080-1GEA 423 EUR
APOSOR15080-1G APOSOR15080-5G
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formula: C₁₅H₁₉NO₃
Peso molecolare: 261,32 g/mol
Punto di fusione: 278…281 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03645498
CAS Number: 887440-34-8