Stampa…
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15079-1G OR15079-5G OR15079-250MG
APOSOR15079-1GEA 132 EUR
APOSOR15079-1G APOSOR15079-5G APOSOR15079-250MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonamide
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonamide
Formula: C₈H₉NO₃S
Peso molecolare: 199,23 g/mol
Punto di fusione: 164…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03069322
CAS Number: 112894-47-0