{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-3-piperidinyl}methanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR15071-10G
OR15071-1G
OR15071-5G
APOSOR15071-10GEA
894
EUR
APOSOR15071-10G
APOSOR15071-1G
APOSOR15071-5G
{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-3-piperidinyl}methanol
{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-3-piperidinyl}methanol
Formula:
C₁₂H₁₆BrNO₃S Punto di fusione: 116…118 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08444025 CAS Number: 924869-08-9 |