Stampa…
3-Bromo-1H-indole-2-carbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15068-1G OR15068-5G
APOSOR15068-1GEA 39.4 EUR
APOSOR15068-1G APOSOR15068-5G
3-Bromo-1H-indole-2-carbohydrazide
3-Bromo-1H-indole-2-carbohydrazide
Formula: C₉H₈BrN₃O
Punto di fusione: 192…194 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08444014
CAS Number: 441801-35-0