Stampa…
3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-2-pyridinol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-2-hydroxypyridine
OR15065-10G OR15065-1G OR15065-5G
APOSOR15065-10GEA 597 EUR
APOSOR15065-10G APOSOR15065-1G APOSOR15065-5G
3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-2-pyridinol
3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-2-pyridinol
Formula: C₁₂H₈N₂O₂
Peso molecolare: 212,21 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08444020
CAS Number: 292140-74-0