Stampa…
1,3-Benzoxazol-5-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Aminobenzoxazole, 5-Amino-1,3-benzoxazole
OR15063-1G OR15063-250MG
APOSOR15063-1GEA 87.3 EUR
APOSOR15063-1G APOSOR15063-250MG
1,3-Benzoxazol-5-amine
1,3-Benzoxazol-5-amine
Formula: C₇H₆N₂O
Peso molecolare: 134,135 g/mol
Punto di fusione: 64…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05256201
CAS Number: 63837-12-7