Stampa…
Fluoral-P (=4-amino-3-penten-2-one) 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-3-penten-2-one, 4-Aminopent-3-en-2-one
OR1506-100G OR1506-25G OR1506-5G
APOSOR1506-100GEA 637 EUR
APOSOR1506-100G APOSOR1506-25G APOSOR1506-5G
Fluoral-P (=4-amino-3-penten-2-one) 95%
Fluoral-P (=4-amino-3-penten-2-one)
Formula: C₅H₉NO
Peso molecolare: 99,13 g/mol
Punto di ebollizione: 130…131 °C
Punto di fusione: 38 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00043715
CAS Number: 1118-66-7