Stampa…
2-(Acetylamino)-3-[(4-bromophenyl)sulphanyl]propanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Acetamido)-3-[(4-bromophenyl)thio]propanoic acid
OR15059-1G OR15059-250MG
APOSOR15059-1GEA 59.7 EUR
APOSOR15059-1G APOSOR15059-250MG
2-(Acetylamino)-3-[(4-bromophenyl)sulphanyl]propanoic acid 95%
2-(Acetylamino)-3-[(4-bromophenyl)sulphanyl]propanoic acid
Formula: C₁₁H₁₂BrNO₃S
Peso molecolare: 318,2 g/mol
Punto di fusione: 152…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00869819
CAS Number: 126253-78-9