Stampa…
tert-Butyl-2,4,6,7-tetrahydro-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 6,7-dihydro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5(4H)-carboxylate, 2,4,6,7-Tetrahydro-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine, N5-BOC protected
OR15058-10G OR15058-1G OR15058-5G
APOSOR15058-10GEA 551 EUR
APOSOR15058-10G APOSOR15058-1G APOSOR15058-5G
tert-Butyl-2,4,6,7-tetrahydro-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate
tert-Butyl-2,4,6,7-tetrahydro-5H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₇N₃O₂
Peso molecolare: 223,28 g/mol
Punto di fusione: 127…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689720
CAS Number: 924869-27-2